Documenti fondamentali
PHL86250
2E,4E-Hexadienoic acid N-isobutylamide
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
N-Isobutyl 2E,4E-hexadienamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C/C=C/C=C/C(NCC(C)C)=O
InChI
1S/C10H17NO/c1-4-5-6-7-10(12)11-8-9(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,11,12)
DHXYPSWRPDLKGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)