Documenti fondamentali
PHL85727
Continentalic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Pimaradienoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@]1([C@@H]2[C@]([C@@H]3CC[C@](C=C3CC2)(C)C=C)(CCC1)C)C
InChI
MHVJRKBZMUDEEV-XIHRTOKZSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL85727-10MG4061842430635