Key Documents
G004534
HPLC Analysis of Norleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow velocity: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    DL-Norleucine
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)