34170
Imidacloprid-d4
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Imidazolidin-4,4,5,5-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])N=C(N[N+]([O-])=O)N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
YWTYJOPNNQFBPC-KHORGVISSA-N
Descrizione generale
Find more information here: Neonicotinoids
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
On Friday, April 27, 2018, the European Union decided to ban the use of three neonicotinoid insecticides from use on field crops, having deemed them dangerous to bees. This application demonstrates the analysis of these banned compounds and others from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.