51949
Azoxystrobin-(cyanophenoxy-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Azoxystrobin-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC)/C(C1=C(OC2=NC=NC(OC3=C(C#N)C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=C2)C=CC=C1)=C/OC
InChI
1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+/i3D,5D,7D,9D
WFDXOXNFNRHQEC-IRBJAXQRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)