33875
Boscalid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2- yl)-nicotinamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)-c2ccccc2NC(=O)c3cccnc3Cl
InChI
1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23)
WYEMLYFITZORAB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?