34230
(E)-Metominostrobin
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl (E)-α-methoxyimino-N-methyl-2-phenoxyphenylacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CNC(=O)C(=N\OC)\c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-17-16(19)15(18-20-2)13-10-6-7-11-14(13)21-12-8-4-3-5-9-12/h3-11H,1-2H3,(H,17,19)/b18-15+
HIIRDDUVRXCDBN-OBGWFSINSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)