Documenti fondamentali
16582
Supelco
(±)-Bifenthrin-(biphenyl-2′,3′,4′,5′,6′-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
rac-cis-Bifenthrin-d5, Bifenthrin-d5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23D5H17ClF3O2
Peso molecolare:
427.90
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
165 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5