Documenti fondamentali
ES5627
ChromegaChiral Chiral CCS, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 30 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Lungh. × D.I.:
25 cm × 30 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Gruppo funzionale matrice:
amylose, carbamate phase
Dimensione pori:
1000 Å pore size
Matrice:
fully porous particle
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 15N251-CCS
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 30 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
amylose, carbamate phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
ChromegaChiral CCS (amylose tris [(S)-a-methylbenzylcarbamate]) permits the enantiomeric separation of 1-Indanol without the addition of DEA (Diethyl amine). Historically DEA has been commonly used to improve peak shape for chiral separations of compounds such as 1-Indanol. ChromegaChiral CCS separates the 1-Indanol enantiomers with sharp peaks without DEA, providing superior chiral separations, sample loading and peak shape performance.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Non trovi il prodotto giusto?  
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)