Documenti fondamentali
ERMBC706
Wheat flour (pesticides)
certified reference material, ERM®
Sinonimo/i:
Wheat flour
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please click on the below product number:
ERMBC706
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)