Documenti fondamentali
ERMBC381
Rye flour
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBC381
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ash, Starch, Total Fat, Kjeldahl nitrogen, Phosphate
Trace Elements: Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Sodium (Na)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)