Key Documents
ERMBD282
Whole milk powder
ERM®, certified reference material, aflatoxin M1, zero level
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBD282
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin M1
Matrix Group: Dairy products and eggs
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
USP
USP
1443825
Skim Milk Powder