ERMFC440C
Resin-bonded glass fibre board (thermal conductivity)
ERM®, certified reference material, size 60 cm × 60 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Misura
60 cm × 60 cm
applicazioni
glass & ceramic
Categorie correlate
Risultati analitici
For more information please click on the below product number:
ERMFC440C
ERMFC440C
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)