Documenti fondamentali
227307
Sigma-Aldrich
Sodium triethylborohydride solution
1.0 M in toluene
Sinonimo/i:
Sodium triethylborate, Sodium triethylhydridoborate, Sodium triethylhydroborate
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3NaBH
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.99
Beilstein:
4151241
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in toluene
Densità
0.866 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Na/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of alcohols by hydrogenation of ketones catalyzed by an iron pincer complex
  • Preparation of alkali metal boron monohydride complexes
  • Coordinative substitution reactions
  • Ligand exchange reactions
  • Hydridic reagent
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)