230170
Tetrabutylammonium borohydride
98%
Sinonimo/i:
Tetra-n-butylammonium tetrahydridoborate
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
124-128 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?