IRMM440C
Resin bonded glass fibreboard (thermal conductivity)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Stato
particles
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM440C
IRMM440C
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)