Documenti fondamentali
97006
Supelco
Arachidic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinonimo/i:
Eicosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C16H40O2
Peso molecolare:
316.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i17+1,18+1,19+1,20+1
VKOBVWXKNCXXDE-OVVPIIBUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)