Documenti fondamentali
57527
Supelco
Docosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Behenic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C18H44O2
Peso molecolare:
344.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i19+1,20+1,21+1,22+1
UKMSUNONTOPOIO-ALVDIJLPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)