A-206
Acylcarnitines Mix Stable Isotope Labeled solution
6-64 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
Acetyl-L-carnitine (N-methyl-D3) inner salt, 64 μg/mL
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 6 μg/mL
L-Carnitine (trimethyl-D9) inner salt, 64 μg/mL
Decanoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 6 μg/mL
Glutaryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3) Lithium Salt, 15 μg/mL
Hexanoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 6 μg/mL
Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9), 6 μg/mL
Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 6 μg/mL
Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 6 μg/mL
Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 6 μg/mL
Palmitoyl-L-Carnitine (N-Methyl-D3), 20 μg/mL
Propionyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 10 μg/mL
Stearoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 12 μg/mL
Confezionamento
ampule of 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
6-64 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)