A-147
Acylcarnitines IS Mix 2 (C4,iC5,C6,C8,C10,C12,C14,C18) solution
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Acylcarnitine Internal Standard Mix
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Decanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Hexanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 100 μg/mL
Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL
Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL
Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Stearoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 200 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Applicazioni
- Alkaline sodium hypochlorite irrigant and its chemical interactions: Discusses the chemical interactions of sodium hypochlorite with other endodontic agents like EDTA and citric acid, emphasizing its role in tissue dissolution during dental procedures (Wright, Kahler, Walsh, 2017).
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup