91641
Laurolactam
analytical standard
Sinonimo/i:
12-Aminododecanoic acid lactam, Aza-2-cyclotridecanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCCCCCCCCCCN1
InChI
1S/C12H23NO/c14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-12/h1-11H2,(H,13,14)
JHWNWJKBPDFINM-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)