Key Documents
854188
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
gold aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
gold aluminum seal
septum (TFE/butyl/red rubber)
Caratteristiche
closure type crimp seal
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Misura × spessore
11 mm × 1.0 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)