Key Documents
814907
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Descrizione
Clean In Place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
phase filter (Chelate)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14907
Grado di funzionalizzazione
25-45 μeq/mL ligand density
Parametri
pressure (max. 3 bar)
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
IDA phase, iminodiacetic acid
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH
2-12
Tecnica di separazione
affinity
Descrizione generale
Toyopearl AF-Chelate-650 resin is derivatized with iminodiacetic acid for immobilized metal affinity chromatography or IMAC.IMAC works primarily by binding to histidine and free cysteine containing sequences of proteins or peptides.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)