843402
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
phase iminodiacetic acid, 65 μm particle size, bottle of 5 g
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
phase filter (Epoxy)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
powder (dry, free-flowing)
Confezionamento
bottle of 5 g
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43402
Grado di funzionalizzazione
800 μeq/g ligand density
Parametri
pressure (max. 3 bar)
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
iminodiacetic acid phase
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
Capacità
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
Tecnica di separazione
affinity
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)