814475
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
AF-Chelate-650M
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
liquid
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh TOYOPEARL® AF, 14475
Grado di funzionalizzazione
25-45 μeq/mL ligand density
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
IDA phase, iminodiacetic acid
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)