814697
TOYOPEARL® CM-650C Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14697
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
carboxymethyl phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
cation exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)