Documenti fondamentali
BCR070
Quartz (particle size)
BCR®, certified reference material, 1.20-20.00 μm particle size
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Stato
particles
Produttore/marchio commerciale
JRC
Dimensione particelle
1.20-20.00 μm
applicazioni
glass & ceramic
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
BCR070
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)