807467
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
HW-65S
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 250 mL
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylic polymer phase
Dimensione particelle
20-40 μm
Dimensione pori
10,000-1,000,000 Da MW range
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)