814471
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
phase tresyl-activated, bottle of 5 g, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
AF-Tresyl-650M
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
powder
Confezionamento
bottle of 5 g
Produttore/marchio commerciale
Tosoh TOYOPEARL® AF, 14471
Grado di funzionalizzazione
80 μmol/g dry resin ligand density
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
tresyl-activated phase
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)