411515
Lithium bromide solution
54 wt. % in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Stato
liquid
Concentrazione
49.0-59.0% (silver nitrate titration)
54 wt. % in H2O
Densità
1.57 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)