Z420239
Spinbar® disposable magnetic stirring bar
size 1 5/8 in. × 5/16 in.
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37112-0016
Misura
1 5/8 in. × 5/16 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z420239-1PAK | 4061832264639 |