Documenti fondamentali
57665-U
Upchurch Polymer Tubing Cutter
Sinonimo/i:
Polymer Tubing Cutting Tool
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
impiego
for cutting 1/8-1/16" polymer tubing
Descrizione generale
Upchurch designed this reliable and durable device specifically for cutting 1/8" - 1/16" PEEK, PTFE, and Tefzel tubing. Includes 4 replacement blades.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Upchurch Flangeless Ferrule 1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
56701
Upchurch Flangeless Ferrule
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58703
PTFE Tubing
ORBO™ Tube Cutter for ORBO tube cutting
Supelco
20596
ORBO Tube Cutter
RheFlex® PEEK Fittings Long fitting set, 1/16 in. tubing
57690-U
RheFlex® PEEK Fittings