Documenti fondamentali
55061
Mobile Phase Reservoir System
bottle size 2 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Dimensioni bottiglia
2 L
Descrizione generale
This convenient system is made entirely of inert parts: glass, Tefzel, PEEK, and PTFE TFE. Includes 10 ft./3 m of 1/8 in. O.D. PTFE tubing, a PEEK bottom-of-the-bottle filter/sparger, a plug, and a 1-liter or 2-liter safety-coated bottle.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4