Key Documents
55058
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger
pore size 2 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Upchurch Scientific, Inc A-435
Diametro
28 mm
Dimensione pori
2 μm
Descrizione generale
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger is an accessory for use with Mobile Phase Reservoir System.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4