Documenti fondamentali
58267
Stainless Steel Inlet Filter
pore size 2 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Dimensione pori
2 μm
Descrizione generale
All stainless steel construction with a 2 μm porous filter element, 11/16 in./1.7 cm diameter. 1/8 in. pipe.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)