48555-U
Pentachlorophenol
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
9.2 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 211.2 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 5000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
310 °C (lit.)
Punto di fusione
165-180 °C (lit.)
Densità
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Protocolli
Separation of 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2-Bromophenol; Phenol; 4-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2-Chlorophenol
HPLC Analysis of Phenols on SUPELCOSIL™ LC-8