Documenti fondamentali
L8286
Sigma-Aldrich
Ultima Gold LSC Cocktail
For aqueous and non-aqueous samples
Sinonimo/i:
Scintillation Cocktail
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Descrizione generale
Ultima Gold LSC Cocktail is a safer line of liquid scintillation cocktails (LSC) designed for a wide range of aqueous solutions. Liquid scintillation counting in radionuclide metrology involves preparing samples which are emulsions of aqueous radioactive solutions in liquid scintillation cocktails. Ultima Gold LSC Cocktail technology is an alternative screening tool to alpha spectrometry and gas flow proportional counting.
Applicazioni
Ultima Gold LSC Cocktail is widely used to measure low-energy radionuclides. Metrology laboratories also use it for the standardization of radioactive solutions.
Caratteristiche e vantaggi
Ultima Gold LSC Cocktail has the following benefits:
  • A high flash point (150 °C) offers greater safety.
  • High sample load capacity and high counting efficiency − up to 50% for 3H. 
  • Compatible with alkaline samples.
  • It will not diffuse through polyethylene vials. 
  • Biodegradable. 
  • Compatible with polar organic solvents.
Note legali
Ultima Gold is a trademark of Revvity
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
SNX18 regulates ATG9A trafficking from recycling endosomes by recruiting Dynamin-2
Soreng K, et al.
EMBO Reports, 19(4), e44837-e44837 (2018)