03999
Scintillation cocktail
for radiometry
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for radiometry
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529
Densità
0.986 g/mL at 20 °C
Risultati analitici
- Volume size: 10.0 ml
- Background: < 30 cpm
- Counting efficiency (tSIE, 3H Eff.): >590 (>51.0%)
- Maximum capacity at 20°C (above these limits gel formation occurrs):
0.1 M PBS buffer: 1.60 ml
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?