Z329428
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 150 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137700
Lunghezza
150 mm
Diametro
~8 mm
Descrizione generale
Magnetic core fully sealed.
Altre note
BR137700 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)