48145
N,N′-(4-Methyl-1,3-phenylene)bis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} (derivative of 2,4-TDIP)
certified reference material, 1000 μg/mL in DMSO (as the derivative)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
ASTM® D5836
OSHA 5002
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in DMSO (as the derivative)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Altre note
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)