48146
N,N′-1,6-Hexanediylbis(4-(2-pyridinyl)-1piperazinecarboxamide) solution (derivative of 1,6-HDIP)
certified reference material
Sinonimo/i:
N,N′-1,6-Hexanediylbis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
ASTM® D5836
OSHA 5002
Descrizione
derivative of 1,6-HDIP
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N2(CCN(CC2)C(=O)Nc3c(cccc3)Cc4c(cccc4)NC(=O)N5CCN(CC5)c6ncccc6)c1ncccc1
InChI
1S/C33H36N8O2/c42-32(40-21-17-38(18-22-40)30-13-5-7-15-34-30)36-28-11-3-1-9-26(28)25-27-10-2-4-12-29(27)37-33(43)41-23-19-39(20-24-41)31-14-6-8-16-35-31/h1-16H,17-25H2,(H,36,42)(H,37,43)
MZYVHJRNOMUNAH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)