M22601
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
98%
Sinonimo/i:
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 1-(o-Anisyl)piperazine, 1-(o-Methoxyphenyl)piperazine, N-(2-Methoxyphenyl)piperazine, N-(o-Methoxyphenyl)piperazine, o-Methoxyphenylpiperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
130-133 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-40 °C (lit.)
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
VNZLQLYBRIOLFZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Adra1a(29412) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr7(65032)
Applicazioni
- To functionalize pyrazolylvinyl ketones via Aza-Michael addition reaction.
- To prepare cyclic amine substituted Tröger′s base derivatives.
- To prepare functionalized bis(mercaptoimidazolyl)borates by reacting with the activated ester, [(1-methyl-2-mercaptoimidazol-5-yl)carbonyl]succinimide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?