Documenti fondamentali
279773
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13N3O2/c14-13(15)10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Inclusion interactions of 1-(4-nitrophenyl)piperazine with 4-sulfonatocalix[n]arenes were investigated by UV spectroscopy and fluorescence spectroscopy.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yongbin Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 132, 44-51 (2014-05-27)
The inclusion behaviors of 4-Sulfonatocalix[n]arenes (SCXn) (n=4, 6, 8) with 1-(4-nitrophenyl)piperazine (NPP) were investigated by UV spectroscopy and fluorescence spectroscopy at different pH values (pH=3.05, 6.50, 8.40). The UV absorption and fluorescence intensity of NPP remarkably increased in presence of