151270
1-(2-Pyridyl)piperazine
98%
Sinonimo/i:
2-Piperazinopyridine
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.595 (lit.)
P. ebollizione
120-122 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CN(CCN1)c2ccccn2
InChI
1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)