Documenti fondamentali
33121
Supelco
Vials, crimp top, requiring a 13 mm seal
volume 2.5 mL, clear glass, O.D. × H 17.5 mm × 34.5 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
clear glass
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 288 ea
D.E. × alt.
17.5 mm × 34.5 mm
Volume
2.5 mL
Raccordi
thread for 13
Applicazioni
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)