Documenti fondamentali
854964
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Applicazioni
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)