27069
Vials, 2 mL crimp top, clear glass, 12 x 32 mm
volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Sinonimo/i:
PK1000 CLEAR CRIMP SEAL VIAL 2ML, STD OPENING
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type crimp top vial
vial type standard opening
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)