Documenti fondamentali
28994-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, configured for StableFlex Stratum
Sinonimo/i:
VOCARB purge trap (Tekmar)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Purge/Trap K Vocarb® 3000, configured for Tekmar® Stratum
applicazioni
industrial hygiene
Livello qualitativo
Compatibilità
configured for Tekmar® Stratum
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)