20080-U
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with Encon
Sinonimo/i:
VOCARB purge trap (Encon)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Encon
Produttore/marchio commerciale
Purge Trap K
Livello qualitativo
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with Encon
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)