Documenti fondamentali
24940-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Sinonimo/i:
PURGE TRAP K, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
agenzia
suitable for EPA 601
Livello qualitativo
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Descrizione generale
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560) are used to trap the analytes efficiently in US EPA Methods 502.2 and 524.
Note legali
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)